Kluczowe dokumenty
SAB1409259
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-JAG2 antibody produced in mouse
clone 2D10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
HJ2, SER2
Wybierz wielkość
100 μG
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2D10, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 36.41 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... JAG2(3714)
Opis ogólny
Szlak sygnałowy Notch jest międzykomórkowym mechanizmem sygnalizacyjnym, który jest niezbędny dla prawidłowego rozwoju embrionalnego. Członkowie rodziny genów Notch kodują receptory transmembranowe, które mają kluczowe znaczenie dla różnych decyzji dotyczących losu komórek. Białko kodowane przez ten gen jest jednym z kilku ligandów aktywujących Notch i pokrewne receptory. Dla tego genu znaleziono dwa warianty transkryptu kodujące różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
JAG2 (NP_002217, 869 a.a. ~ 966 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
GRSCWSRGTPFPHGSSWVEDCNSCRCLDGRRDCSKVWCGWKPCLLAGQPEALSAQCPLGQRCLEKAPGQCLRPPCEAWGECGAEEPPSTPCLPRSGHL
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)