Kluczowe dokumenty
SAB1409258
Sigma-Aldrich
Anti-ITPKB antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
IP3K, IP3K-B, IP3KB, PIG37
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 67.4 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ITPKB(3707)
Opis ogólny
Białko kodowane przez to białko reguluje metabolizm fosforanu inozytolu poprzez fosforylację drugiego przekaźnika 1,4,5-trifosforanu inozytolu do Ins(1,3,4,5)P4. Aktywność tego kodowanego białka jest odpowiedzialna za regulację poziomów dużej liczby polifosforanów inozytolu, które są ważne w sygnalizacji komórkowej. Zarówno wapń/kalmodulina, jak i mechanizmy fosforylacji białek kontrolują jego aktywność. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
ITPKB (AAH15009.1, 1 a.a. ~ 644 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MAVYCYALNSLVIMNSANEMKSGGGPGPSGSETPPPPRRAVLSPGSVFSPGRGASFLFPPAESLSPEEPRSPGGWRSGRRRLNSSSGSGSGSSGSSVSSPSWAGRLRGDRQQVVAAGTLSPPGPEEAKRKLRILQRELQNVQVNQKVGMFEAHIQAQSSAIQAPRSPRLGRAHSPSPCPFRSSSQPPGRVLVQGARSEERRTKSWGEQCPETSGTDSGRKGGPSLCSSQVKKGMPPLPGRAAPTGSEAQGPSAFVRMEKGIPASPRCGSPTAMEIDKRGSPTPGTRSCLAPSLGLFGASLTMATEVAARVTSTGPHRPQDLALTEPSGRARELEDLQPPEALVERQGQFLGSETSPAPERGGPRDGEPPGKMGKGYLPCGMPGSGEPEVGKRPEETTVSVQSAESSDALSWSRLPRALASVGPEEARSGAPVGGGRWQLSDRVEGGSPTLGLLGGSPSAQPGTGNVEAGIPSGRMLEPLPCWDAAKDLKEPQCPPGDRVGVQPGNSRVWQGTMEKAGLAWTRGTGVQSEGTWESQRQDSDALPSPELLPQDQDKPFLRKACSPSNIPAVIITDMGTQEDGALEETQGSPRGNLPLRKLSSSSASSTGFSSSYEDSEEDISSDPERTLDPNSAFLHTLDQQKPRV
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)