Kluczowe dokumenty
SAB1409228
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ID1 antibody produced in mouse
clone 3A9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
ID, bHLHb24
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3A9, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 42.79 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ID1(3397)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest białkiem typu helisa-pętla-helisa (HLH), które może tworzyć heterodimery z członkami rodziny podstawowych czynników transkrypcyjnych HLH. Kodowane białko nie ma aktywności wiązania DNA i dlatego może hamować wiązanie DNA i zdolność aktywacji transkrypcji podstawowych białek HLH, z którymi oddziałuje. Białko to może odgrywać rolę we wzroście, starzeniu się i różnicowaniu komórek. Dla tego genu znaleziono dwa warianty transkryptu kodujące różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
ID1 (AAH00613.1, 1 a.a. ~ 155 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MKVASGSTATAAAGPSCALKAGKTASGAGEVVRCLSEQSVAISRCAGGAGARLPALLDEQVNVLLYDMNGCYSRLKELVPTLPQNRKVSKVEILQHVIDYIRDLQLELNSESEVGTPGGRGLPVRAPLSTLNGEISALTAEAACVPADDRILCR
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)