Merck
SAB1409221
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ID1 antibody produced in mouse
clone 5D9, ascites fluid, solution
Synonim(y):
ID, bHLHb24
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
5D9, monoclonal
Postać
solution
masa cząsteczkowa
antigen 42.79 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgMκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ID1(3397)
Opis ogólny
The protein encoded by this gene is a helix-loop-helix (HLH) protein that can form heterodimers with members of the basic HLH family of transcription factors. The encoded protein has no DNA binding activity and therefore can inhibit the DNA binding and transcriptional activation ability of basic HLH proteins with which it interacts. This protein may play a role in cell growth, senescence, and differentiation. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. (provided by RefSeq)
Immunogen
ID1 (AAH00613.1, 1 a.a. ~ 155 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MKVASGSTATAAAGPSCALKAGKTASGAGEVVRCLSEQSVAISRCAGGAGARLPALLDEQQVNVLLYDMNGCYSRLKELVPTLPQNRKVSKVEILQHVIDYIRDLQLELNSESEVGTPGGRGLPVRAPLSTLNGEISALTAEAACVPADDRILCR
Postać fizyczna
Clear solution
Not finding the right product?  
Try our Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3