Kluczowe dokumenty
SAB1409213
Sigma-Aldrich
Anti-MMAB antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
ATR, MGC20496
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 27.4 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MMAB(326625)
Opis ogólny
Gen ten koduje białko, które katalizuje ostatni etap konwersji witaminy B(12) do adenozylokobalaminy (AdoCbl), koenzymu zawierającego witaminę B12 dla mutazy metylomalonylo-CoA. Mutacje w genie są przyczyną zależnej od witaminy B12 kwasicy metylomalonowej związanej z grupą komplementacyjną cblB. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
MMAB (NP_443077.1, 1 a.a. ~ 250 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MAVCGLGSRLGLGSRLGLRGCFGAARLLYPRFQSRGPQGVEDGDRPQPSSKTPRIPKIYTKTGDKGFSSTFTGERRPKDDQVFEAVGTTDELSSAIGFALELVTEKGHTFAEELQKIQCTLQDVGSALATPCSSAREAHLKYTTFKAGPILELEQWIDKYTSQLPPLTAFILPSGKISSALHFCRAVCRRAERRVVPLVQMGETDANVAKFLNRLSDYLFTLARYAAMKEGNQEKIYMKNDPSAESEGL
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)