Kluczowe dokumenty
SAB1409205
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-HOXD11 antibody produced in mouse
clone 8C7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
HOX4, HOX4F
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
8C7, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 34.1 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HOXD11(3237)
Opis ogólny
Gen ten należy do rodziny genów homeobox. Geny homeobox kodują wysoce konserwatywną rodzinę czynników transkrypcyjnych, które odgrywają ważną rolę w morfogenezie u wszystkich organizmów wielokomórkowych. Ssaki posiadają cztery podobne klastry genów homeobox, HOXA, HOXB, HOXC i HOXD, zlokalizowane na różnych chromosomach, składające się z 9 do 11 genów ułożonych w tandemie. Ten gen jest jednym z kilku genów homeobox HOXD zlokalizowanych w klastrze na chromosomie 2. Delecje, które usuwają cały klaster genów HOXD lub koniec 5′ tego klastra, są związane z poważnymi nieprawidłowościami kończyn i narządów płciowych. Produkt mysiego genu Hoxd11 odgrywa rolę w morfogenezie kończyny przedniej. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
HOXD11 (NP_067015, 1 a.a. ~ 76 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MNDFDECGQSAASMYLPGCAYYVAPSDFASKPSFLSQPSSCQMTFPYSSNLAPHVQPVREVAFRDYGLERAKWPYR
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)