Kluczowe dokumenty
SAB1409161
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CNOT7 antibody produced in mouse
clone 2C4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CAF1, hCAF-1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
białko sprzężone:
unconjugated
application:
ELISA (i)
klon:
2C4, monoclonal
reaktywność gatunkowa:
human
citations:
metody:
indirect ELISA: suitable
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2C4, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 57.09 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CNOT7(29883)
Opis ogólny
The protein encoded by this gene binds to an anti-proliferative protein, B-cell translocation protein 1, which negatively regulates cell proliferation. Binding of the two proteins, which is driven by phosphorylation of the anti-proliferative protein, causes signaling events in cell division that lead to changes in cell proliferation associated with cell-cell contact. The protein has both mouse and yeast orthologs. Alternate splicing of this gene results in two transcript variants encoding different isoforms. (provided by RefSeq)
Immunogen
CNOT7 (AAH60852, 1 a.a. ~ 285 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MPAATVDHSQRICEVWACNLDEEMKKIRQVIRKYNYVAMDTEFPGVVARPIGEFRSNADYQYQLLRCNVDLLKIIQLGLTFMNEQGEYPPGTSTWQFNFKFNLTEDMYAQDSIELLTTSGIQFKKHEEEGIETQYFAELLMTSGVVLCEGVKWLSFHSGYDFGYLIKILTNSNLPEEELDFFEILRLFFPVIYDVKYLMKSCKNLKGGLQEVAEQLELERIGPQHQAGSDSLLTGMAFFKMREMFFEDHIDDAKYCGHLYGLGSGSSYVQNGTGNAYEEEANKQS
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)