Kluczowe dokumenty
SAB1409133
Sigma-Aldrich
Anti-PPP2R3B antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
NY-REN-8, PPP2R3L, PPP2R3LY, PR48
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 24.86 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PPP2R3B(28227)
Opis ogólny
Fosfataza białkowa 2 (dawniej nazywana typem 2A) jest jedną z czterech głównych fosfataz Ser/Thr i jest zaangażowana w negatywną kontrolę wzrostu i podziału komórek. Holoenzymy fosfatazy białkowej 2 są heterotrimerycznymi białkami składającymi się z podjednostki strukturalnej A, podjednostki katalitycznej C i podjednostki regulatorowej B. Podjednostka regulatorowa jest kodowana przez zróżnicowany zestaw genów, które zostały pogrupowane w rodziny B/PR55, B′/PR61 i B′/PR72. Te różne podjednostki regulatorowe nadają holozenzymowi różne specyficzności enzymatyczne i lokalizacje wewnątrzkomórkowe. Produkt tego genu należy do rodziny B′′. Rodzina B′′ została dalej podzielona na podrodziny. Produkt tego genu należy do podrodziny beta podjednostki regulatorowej B′′. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu kodującymi różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
PPP2R3B (AAH11180.1, 1 a.a. ~ 225 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MIDRIFSGAVTRGRKVQKEGKISYADFVWFLISEEDKKTPTSIEYWFRCMDLDGDGALSMFELEYFYEEQCRRLDSMAIEALPFQDCLCQMLDLVKPRTEGKITLQDLKRCKLANVFFDTFFNIEKYLDHEQKEQISLLRDGDSGGPELSDWEKYAAEEYDILVAEETAGEPWEDGFEAELSPVEQKLSALRSPLAQRPFFEAPSPLGAVDLYEYACGDEDLEPL
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)