Kluczowe dokumenty
SAB1409119
Sigma-Aldrich
Anti-GLB1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
EBP, ELNR1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 76.1 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GLB1(2720)
Opis ogólny
This gene encodes beta-galactosidase-1, a lysosomal enzyme that hydrolyzes the terminal beta-galactose from ganglioside substrates and other glycoconjugates. Defects in this gene are the cause of GM1-gangliosidosis and Morquio B syndrome. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. (provided by RefSeq)
Immunogen
GLB1 (AAH07493.1, 1 a.a. ~ 677 a.a) full-length human protein.
Sequence
MPGFLVRILLLLLVLLLLGPTRGLRNATQRMFEIDYSRDSFLKDGQPFRYISGSIHYSRVPRFYWKDRLLKMKMAGLNAIQTYVPWNFHEPWPGQYQFSEDHDVEYFLRLAHELGLLVILRPGPYICAEWEMGGLPAWLLEKESILLRSSDPDYLAAVDKWLGVLLPKMKPLLYQNGGPVITVQVENEYGSYFACDFDYLRFLQKRFRHHLGDDVVLFTTDGAHKTFLKCGALQGLYTTVDFGTGSNITDAFLSQRKCEPKGPLINSEFYTGWLDHWGQPHSTIKTEAVASSLYDILARGASVNLYMFIGGTNFAYWNGANSPYAAQPTSYDYDAPLSEAGDLTEKYFALRNIIQKFEKVPEGPIPPSTPKFAYGKVTLEKLKTVGAALDILCPSGPIKSLYPLTFIQVKQHYGFVLYRTTLPQDCSNPAPLSSPLNGVHDRAYVAVDGIPQGVLERNNVITLNITGKAGATLDLLVENMGRVNYGAYINDFKGLVSNLTLSSNILTDWTIFPLDTEDAVRSHLGGWGHRDSGHHDEAWAHNSSNYTLPAFYMGNFSIPSGIPDLPQDTFIQFPGWTKGQVWINGFNLGRYWPARGPQLTLFVPQHILMTSAPNTITVLELEWAPCSSDDPELCAVTFVDRPVIGSSVTYDHPSKPVEKRLMPPPPQKNKDSWLDHV
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3