Kluczowe dokumenty
SAB1409118
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NDOR1 antibody produced in mouse
clone 5A7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
MGC138148, NR1, bA350O14.9
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
5A7, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 36.52 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NDOR1(27158)
Opis ogólny
Gen ten koduje zależną od NADPH reduktazę diflawiny, która zawiera zarówno domeny wiążące mononukleotyd flawinowy (FMN), jak i dinukleotyd flawinoadeninowy (FAD). Kodowane białko jest enzymem katalizującym przenoszenie elektronów z NADPH przez kofaktory FAD i FMN do potencjalnych partnerów redoks. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
NDOR1 (NP_055249, 498 a.a. ~ 595 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
EWQELEKRDCLTLIPAFSREQEQKVYVQHRLRELGSLVWELLDRQGAYFYLAGNAKSMPADVSEALMSIFQEEGGLCSPDAAAYLARLQQTRRFQTET
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)