Kluczowe dokumenty
SAB1409115
Sigma-Aldrich
Anti-GJB5 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CX31.1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 31.1 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GJB5(2709)
Opis ogólny
Złącza szczelinowe to kanały, które umożliwiają bezpośrednie przejście między komórkami małych cząsteczek cytoplazmatycznych, w tym jonów, pośredników metabolicznych i drugich przekaźników, a tym samym pośredniczą w międzykomórkowej komunikacji metabolicznej i elektrycznej. Kanały połączenia szczelinowego składają się z podjednostek białka koneksyny, które są kodowane przez rodzinę wielu genów.[dostarczane przez OMIM
Immunogen
GJB5 (NP_005259.1, 1 a.a. ~ 273 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MNWSIFEGLLSGVNKYSTAFGRIWLSLVFIFRVLVYLVTAERVWSDDHKDFDCNTRQPGCSNVCFDEFFPVSHVRLWALQLILVTCPSLLVMHVAYREVQEKRHREAHGENSGRLYLNPGKKRGGLWWTYVCSLVFKASVDIAFLYVFHSFYPKYILPPVVKCHADPCPNIVDCFISKPSEKNIFTLFMVATAAICILLNLVELIYLVSKRCHECLAARKAQAMCTGHHPHGTTSSCKQDDLLSGDLIFLGSDSHPPLLPDRDHVKKTIL
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)