Kluczowe dokumenty
SAB1409104
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-GREM1 antibody produced in mouse
clone 2C9, ascites fluid, solution
Synonim(y):
CKTSF1B1, DAND2, DRM, GREMLIN, IHG-2, MGC126660, PIG2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2C9, monoclonal
Formularz
solution
masa cząsteczkowa
antigen 37.84 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgMκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GREM1(26585)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny antagonistów BMP (białka morfogenetycznego kości). Podobnie jak BMP, antagoniści BMP zawierają węzły cystynowe i zazwyczaj tworzą homo- i heterodimery. Podrodzina CAN (cerberus and dan) antagonistów BMP, do której należy ten gen, charakteryzuje się C-końcowym węzłem cystynowym z ośmioczłonowym pierścieniem. Antagonistyczne działanie wydzielanego glikozylowanego białka kodowanego przez ten gen jest prawdopodobnie spowodowane jego bezpośrednim wiązaniem z białkami BMP. Jako antagonista BMP, gen ten może odgrywać rolę w regulacji organogenezy, modelowania ciała i różnicowania tkanek. U myszy wykazano, że białko to przekazuje sygnał sonic hedgehog (SHH) z regionu polaryzacyjnego do wierzchołkowego grzbietu ektodermalnego podczas wyrastania pąków kończyn. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
GREM1 (NP_037504, 75 a.a. ~ 184 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
ESSQEALHVTERKYLKRDWCKTQPLKQTIHEEGCNSRTIINRFCYGQCNSFYIPRHIRKEEGSFQSCSFCKPKKFTTMMVTLNCPELQPPTKKRVTRVKQCRCISIDLD
Postać fizyczna
Clear solution
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)