Kluczowe dokumenty
SAB1409064
Sigma-Aldrich
Anti-DSTYK antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
RIPK5
Wybierz wielkość
50 μG
1810,00 zł
1810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 μG
1810,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 66.4 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DSTYK(25778)
Opis ogólny
Gen ten koduje podwójną kinazę białkową serynowo-treoninową i tyrozynową, która ulega ekspresji w wielu tkankach. Uważa się, że funkcjonuje jako regulator śmierci komórkowej. Dla tego genu znaleziono wiele wariantów transkryptu kodujących różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
DSTYK (AAH60870.2, 1 a.a. ~ 587 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MEGDGVPWGSEPVSGPGPGGGGMIRELCRGFGRYRRYLGRLRQNLRETQKFFRDIKCSHNHTCLSSLTGGGGAERGPAGDVAETGLQAGQLSCISFPPKEEKYLQQIVDCLPCILILGQDCNVKCQLLNLLLGVQVLPTTKLGSEESCKLRRLRFTYGTQTRVSLALPGQYELVHTLVAHQGNWETIPEEDLEVQENNEDAAHVLAELEVTMHHALLQEVDVVVAPCQGLRPTVDVLGDLVNDFLPVITYALHKDELSERDEQELQEIRKYFSFPVFFFKVPKLGSEIIDSSTRRMESERSPLYRQLIDLGYLSSSHWNCGAPGQDTKAQSMLVEQSEKLRHLSTFSHQVLQTRLVDAAKALNLVHCHCLDIFINQAFDMQRDLQITPKRLEYTRKKENELYESLMNIANRKQEEMKDMIVETLNTMKEELLDDATNMEFKDVIVPENREITDLGFCKPEAMMSGSIVGTPIHMAPELFTGKYDNSVDVYAFGILFWYICSGSVKLPEAFERCASKDHLWNNVRRGARPERLPVFDEECWQLMEACWDGDPLKRPLLGIVQPMLQGIMNRLCKSNSEQPNRGLDDST
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)