Kluczowe dokumenty
SAB1409047
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-FTL antibody produced in mouse
clone 2C3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
MGC71996
Wybierz wielkość
100 μG
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2C3, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FTL(2512)
Opis ogólny
Gen ten koduje lekką podjednostkę białka ferrytyny. Ferrytyna jest głównym wewnątrzkomórkowym białkiem magazynującym żelazo u prokariotów i eukariotów. Składa się z 24 podjednostek ciężkich i lekkich łańcuchów ferrytyny. Różnice w składzie podjednostek ferrytyny mogą wpływać na szybkość pobierania i uwalniania żelaza w różnych tkankach. Główną funkcją ferrytyny jest przechowywanie żelaza w stanie rozpuszczalnym i nietoksycznym. Defekty w genie lekkiego łańcucha ferrytyny są związane z kilkoma chorobami neurodegeneracyjnymi i zespołem hiperferrytynemii-zaćmy. Gen ten posiada wiele pseudogenów. [dostarczony przez RefSeq
Immunogen
Natywny ludzki FTL.
Przeciwciało monoklonalne myszy podniesione przeciwko natywnemu FTL o pełnej długości.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)