Kluczowe dokumenty
SAB1409041
Sigma-Aldrich
Anti-FRG1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FRG1A, FSG1
Wybierz wielkość
50 μG
1810,00 zł
1810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 μG
1810,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 29.2 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FRG1(2483)
Opis ogólny
Gen ten mapuje się do lokalizacji 100 kb centromeru jednostek powtarzalnych na chromosomie 4q35, które są usuwane w dystrofii mięśniowej twarzowo-łopatkowo-ramieniowej (FSHD). Jest on ewolucyjnie konserwowany i ma pokrewne sekwencje na wielu ludzkich chromosomach, ale analiza sekwencji DNA nie wykazała żadnej homologii do znanych genów. Badania in vivo wykazały, że kodowane białko jest zlokalizowane w jądrze komórkowym. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
FRG1 (NP_004468.1, 1 a.a. ~ 258 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MAEYSYVKSTKLVLKGTKTKSKKSKDKKRKREEDEETQLDIVGIWWTVTNFGEISGTIAIEMDKGTYIHALDNGLFTLGAPHKEVDEGPSPPEQFTAVKLSDSRIALKSGYGKYLGINSDGLVGRSDAIGPREQWEPVFQNGKMALLASNSCFIRCNEAGDIEAKSKTAGEEEMIKIRSCAERETKKDDIPEEDKGNVKQCEINYVKKFQSFQDHKLKISKEDSKILKKARKDGFLHETLLDRRAKLKADRYCK
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)