Kluczowe dokumenty
SAB1408990
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ALDH2 antibody produced in mouse
clone 4C11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
ALDH-E2, ALDHI, ALDM, MGC1806
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4C11, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 37.84 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ALDH2(217)
Opis ogólny
Białko to należy do rodziny dehydrogenaz aldehydowych. Dehydrogenaza aldehydowa jest drugim enzymem głównego szlaku oksydacyjnego metabolizmu alkoholu. Dwie główne izoformy wątrobowe tego enzymu, cytozolowe i mitochondrialne, można rozróżnić na podstawie ich ruchliwości elektroforetycznej, właściwości kinetycznych i lokalizacji subkomórkowych. Większość osób rasy kaukaskiej ma dwa główne izozymy, podczas gdy około 50% osób rasy orientalnej ma tylko izozym cytozolowy, bez izozymu mitochondrialnego. Znacznie wyższa częstotliwość ostrego zatrucia alkoholem wśród mieszkańców Orientu niż wśród osób rasy kaukaskiej może być związana z brakiem izozymu mitochondrialnego. Gen ten koduje izoformę mitochondrialną, która ma niskie Km dla aldehydów octowych i jest zlokalizowana w macierzy mitochondrialnej. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
ALDH2 (AAH02967, 408 a.a. ~ 517 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
DGMTIAKEEIFGPVMQILKFKTIEEVVGRANNSTYGLAAAVFTKDLDKANYLSQALQAGTVWVNCYDVFGAQSPFGYKMSGSGRELGEYGLQAYTEVKTVKVPQKNS
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)