Kluczowe dokumenty
SAB1408985
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-EZH2 antibody produced in mouse
clone 1D11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
ENX-1, EZH1, KMT6, MGC9169
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1D11, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 37.84 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EZH2(2146)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny Polycomb-group (PcG). Członkowie rodziny PcG tworzą multimeryczne kompleksy białkowe, które biorą udział w utrzymywaniu transkrypcyjnego stanu represyjnego genów w kolejnych pokoleniach komórek. Białko to wiąże się z białkiem rozwoju ektodermy embrionalnej, onkoproteiną VAV1 i białkiem jądrowym związanym z chromosomem X. Białko to może odgrywać rolę w układzie krwiotwórczym i ośrodkowym układzie nerwowym. Dla tego genu zidentyfikowano dwa warianty transkryptu kodujące różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
EZH2 (AAH10858, 1 a.a. ~ 110 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
MGQTGKKSEKGPVCWRKRVKSEYMRLRQLKRFRRADEVKSMFSSNRQKILERTEILNQEWKQRRIQPVHILTSVSSLRGTRECSVTSDLDFPTQVIPLKTLNAVASVPIM
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)