Kluczowe dokumenty
SAB1408975
Sigma-Aldrich
Anti-EMX2 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Wybierz wielkość
50 μG
1810,00 zł
1810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 μG
1810,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 27.72 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EMX2(2018)
Opis ogólny
This gene encodes a homeobox-containing transcription factor that is the homolog to the ′empty spiracles′ gene in Drosophila. Research on this gene in humans has focused on its expression in three tissues: dorsal telencephalon, olfactory neuroepithelium, and urogenetial system. It is expressed in the dorsal telencephalon during development in a low rostral-lateral to high caudal-medial gradient and is proposed to pattern the neocortex into defined functional areas. It is also expressed in embryonic and adult olfactory neuroepithelia where it complexes with eukaryotic translation initiation factor 4E (eIF4E) and possibly regulates mRNA transport or translation. In the developing urogenital system, it is expressed in epithelial tissues and is negatively regulated by HOXA10. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding distinct proteins
Immunogen
EMX2 (NP_004089.1, 1 a.a. ~ 252 a.a) full-length human protein.
Sequence
MFQPAPKRCFTIESLVAKDSPLPASRSEDPIRPAALSYANSSPINPFLNGFHSAAAAAAGRGVYSNPDLVFAEAVSHPPNPAVPVHPVPPPHALAAHPLPSSHSPHPLFASQQRDPSTFYPWLIHRYRYLGHRFQGNDTSPESFLLHNALARKPKRIRTAFSPSQLLRLEHAFEKNHYVVGAERKQLAHSLSLTETQVKVWFQNRRTKFKRQKLEEEGSDSQQKKKGTHHINRWRIATKQASPEEIDVTSDD
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)