Kluczowe dokumenty
SAB1408973
Sigma-Aldrich
Anti-MUC20 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FLJ14408, KIAA1359
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 55.2 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MUC20(200958)
Opis ogólny
Gen ten koduje białko należące do rodziny mucyn. Mucyny to glikoproteiny o wysokiej masie cząsteczkowej wydzielane przez wiele tkanek nabłonkowych w celu utworzenia nierozpuszczalnej bariery śluzowej. Krótsza izoforma wyrażana przez ten gen jest zlokalizowana w błonie plazmatycznej, podczas gdy dłuższa izoforma może być wydzielana. Koniec C tego białka wiąże się z wielofunkcyjnym miejscem dokowania protoonkogenu met i hamuje aktywację niektórych kaskad sygnalizacyjnych met. Białko to posiada domenę tandemowych powtórzeń, która u większości osobników występuje w liczbie od 2 do 6 kopii. Allel reprezentowany w ludzkim zespole referencyjnym zawiera 12 kopii. Dla tego genu znaleziono wiele wariantów transkryptu kodujących różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
MUC20 (AAH44243.1, 1 a.a. ~ 538 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MGCLWGLALPLFFFCWEVGVSGSSAGPSTRRADTAMTTDDTEVPAMTLAPGHAALETQTLSAETSSRASTPAGPIPEAETRGAKRISPARETRSFTKTSPNFMVLIATSVETSAASGSPEGAGMTTVQTITGSDPEEAIFDTLCTDDSSEEAKTLTMDILTLAHTSTEAKGLSSESSASSDGPHPVITPSRASESSASSDGPHPVITPSRASESSASSDGPHPVITPSWSPGSDVTLLAEALVTVTNIEVINCSITEIETTTSSIPGASDIDLIPTEGVKASSTSDPPALPDSTEAKPHITEVTASAETLSTAGTTESAAPHATVGTPLPTNSATEREVTAPGATTLSGALVTVSRNPLEETSALSVETPSYVKVSGAAPVSIEAGSAVGKTTSFAGSSASSYSPSEAALKNFTPSETPTMDIATKGPFPTSRDPLPSVPPTTTNSSRGTNSTLAKITTSAKTTMKPPTATPTTARTRPTTDVSAGENGGFLLLRLSVASPEDLTDPRVAERLMQQLHRELHAHAPHFQVSLLRVRRG
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)