Kluczowe dokumenty
SAB1408964
Sigma-Aldrich
Anti-EFNA2 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
ELF-1, EPLG6, HEK7-L, LERK6
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 23.43 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EFNA2(1943)
Opis ogólny
Ten gen koduje członka rodziny efryn. Białko składa się z sekwencji sygnałowej, regionu wiążącego receptor, regionu dystansowego i regionu hydrofobowego. Receptory związane z EPH i EPH stanowią największą podrodzinę receptorowych kinaz białkowo-tyrozynowych i są zaangażowane w pośredniczenie w zdarzeniach rozwojowych, szczególnie w układzie nerwowym. W oparciu o ich strukturę i relacje sekwencyjne, efryny są podzielone na klasę efryn-A (EFNA), które są zakotwiczone w błonie przez wiązanie glikozylofosfatydyloinozytolu, oraz klasę efryn-B (EFNB), które są białkami transbłonowymi. Modyfikacje potranslacyjne określają, czy białko to lokalizuje się w jądrze, czy w cytoplazmie. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
EFNA2 (AAI48728.1, 1 a.a. ~ 213 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MAPAQRPLLLLLLPLPPFARAEDAARANSDRYAVYWNRSNPRFHAGAGDDGGYTVEVSINDYLDIYCPHYGAPLPPAERMEHYVLYMVNGEGHASCDHRQRGFKRWECNRPAAPGGPLKFSEKFQLFTPFSLGFEFRPGHEYYYISATPPNAVDRPCLRLKVYVRPTNETLYEAPEPIFTSNNSCSSPGCRLFLSTIPVLWTLLGS
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)