Kluczowe dokumenty
SAB1408955
Sigma-Aldrich
Anti-DTNA antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
D18S892E, DRP3, DTN, FLJ96209, LVNC1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 77.7 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DTNA(1837)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen należy do podrodziny dystrobrewin rodziny dystrofin. Białko to jest składnikiem kompleksu białkowego związanego z dystrofiną (DPC), który składa się z dystrofiny oraz kilku integralnych i obwodowych białek błonowych, w tym dystroglikanów, sarkoglikanów, syntrofin oraz alfa- i beta-dystrobrewiny. DPC lokalizuje się w sarkolemie, a jego zaburzenie jest związane z różnymi formami dystrofii mięśniowej. Mutacje w tym genie są związane z brakiem kompresji lewej komory z wrodzonymi wadami serca. Dla tego genu zidentyfikowano wiele alternatywnie splicowanych wariantów transkryptu kodujących różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
DTNA (NP_116757.2, 1 a.a. ~ 686 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MIEDSGKRGNTMAERRQLFAEMRAQDLDRIRLSTYRTACKLRFVQKKCNLHLVDIWNVIEALRENALNNLDPNTELNVSRLEAVLSTIFYQLNKRMPTTHQIHVEQSISLLLNFLLAAFDPEGHGKISVFAVKMALATLCGGKIMDKLRYIFSMISDSSGVMVYGRYDQFLREVLKLPTAVFEGPSFGYTEQSARSCFSQQKKVTLNGFLDTLMSDPPPQCLVWLPLLHRLANVENVFHPVECSYCHSESMMGFRYRCQQCHNYQLCQDCFWRGHAGGSHSNQHQMKEYTSWKSPAKKLTNALSKSLSCASSREPLHPMFPDQPEKPLNLAHIVDTWPPRPVTSMNDTLFSHSVPSSGSPFITRSMLESSNRLDEEHRLIARYAARLAAESSSSQPPQQRSAPDISFTIDANKQQRQLIAELENKNREILQEIQRLRLEHEQASQPTPEKAQQNPTLLAELRLLRQRKDELEQRMSALQESRRELMVQLEGLMKLLKTQGAGSPRSSPSHTISRPIPMPIRSASACSTPTHTPQDSLTGVGGDVQEAFAQSSRRNLRNDLLVAADSITNTMSSLVKELNSEVGSETESNVDSEFARTQFEDLVPSPTSEKAFLAQIHARKPGYIHSGATTSTMRGDMVTEDADPYVQPEDENYENDSVRQLENELQMEEYLKQKLQDEAYQVSLQG
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)