Kluczowe dokumenty
SAB1408919
Sigma-Aldrich
Anti-CTSL1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CATL, CTSL, FLJ31037, MEP
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 37.6 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CTSL1(1514)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest lizosomalną proteinazą cysteinową, która odgrywa główną rolę w wewnątrzkomórkowym katabolizmie białek. Jego substraty obejmują kolagen i elastynę, a także inhibitor proteazy alfa-1, główny element kontrolujący aktywność elastazy neutrofilowej. Kodowane białko zostało zaangażowane w kilka procesów patologicznych, w tym martwicę miofibryli w miopatiach i niedokrwieniu mięśnia sercowego oraz w odpowiedź kanalików nerkowych na białkomocz. Białko to, należące do rodziny peptydaz C1, jest dimerem składającym się z dwusiarczkowych łańcuchów ciężkich i lekkich, wytwarzanych z pojedynczego prekursora białkowego. Dla tego genu znaleziono co najmniej dwa warianty transkryptu kodujące to samo białko. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
CTSL1 (NP_001903.1, 1 a.a. ~ 333 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MNPTLILAAFCLGIASATLTFDHSLEAQWTKWKAMHNRLYGMNEEGWRRAVWEKNMKMIELHNQEYREGKHSFTMAMNAFGDMTSEEFRQVMNGFQNRKPRKGKVFQEPLFYEAPRSVDWREKGYVTPVKNQGQCGSCWAFSATGALEGQMFRKTGRLISLSEQNLVDCSGPQGNEGCNGGLMDYAFQYVQDNGGLDSEESYPYEATEESCKYNPKYSVANDTGFVDIPKQEKALMKAVATVGPISVAIDAGHESFLFYKEGIYFEPDCSSEDMDHGVLVVGYGFESTESDNNKYWLVKNSWGEEWGMGGYVKMAKDRRNHCGIASAASYPTV
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)