Merck
SAB1408918
Sigma-Aldrich
Anti-ZSWIM2 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
MGC33890, ZZZ2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 72.7 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ZSWIM2(151112)
Powiązane kategorie
Immunogen
ZSWIM2 (AAH31094.1, 1 a.a. ~ 633 a.a) full-length human protein.
Sequence
MLRRGYKASERRRHLSERLSWHQDQALSSSIYLLREMGPTGFLLREEEPEYMDFRVFLGNPHVCNCSTFPKGGELCKHICWVLLKKFELPRNHESALQLGLGEREISDLLRGIHRVQTPQPGTNDENEHVEEDGYIKQKEIDSEDICSICQELLLEKKLPVTFCRFGCGNSIHIKCMKILANYQSTSNTSMLKCPLCRKEFAPLKLILEEFKNSSKLVAAAEKERLDKHLGIPCNNCKQFPIEGKCYKCTECIEYHLCQECFDSYCHLSHTFTFREKRNQKWRSLEKRADEVVKYIDTKNETEEKMSHFQEKQGQVYTPKHIVRSLPLQLITKNSKLLAPGYQCLLCLKAFHLGQHTRLLPCTHKFHRKCIDNWLFHKCNSCPIGGQVIYNPLTWKNSAVNGQAHQSVSNRDIIHLSKQKEPDLFIPGTGLVLKQNRLGILPSIPQCNFDELNTPQSPKDAYENTTIDNLCSIKLDNSNSKKLTYEYKISQHFPRYLQDLPTVSFGKIPSQTLLPPIVHKNIVCPTAMESPCISGKYHTSLSRVTKGCKCNNHNLKKTPATKIREDNKRSTLLPEDFNLIVNWSTAKLSLSKRYSNCMGEITRKCSHLSRQPVSHSVNTKSTELSLIIEGVQL
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3