Kluczowe dokumenty
SAB1408913
Sigma-Aldrich
Anti-BNIPL antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
BNIP-S, BNIPL-1, BNIPL-2, BNIPL1, BNIPL2, PP753
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 81 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BNIPL(149428)
Opis ogólny
BNIPL (BCL2/adenovirus E1B 19kD interacting protein like) to nowe białko proapoptotyczne należące do rodziny BNIPL. Składa się z domeny BNIP-2 i domeny homologii Cdc42GAP (BCH). Ulega ekspresji w ludzkim łożysku i płucach.
Immunogen
BNIPL (AAH74779.3, 1 a.a. ~ 275 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MRKRLSAPELRLSLTKGPGNDGASPTQSAPSSPDGSSDLEIDELETPSDSEQLDSGHEFEWEDELPRAEGLGTSETAERLGRGCMWDVTGEDGHHWRVFRMGPREQRVDMTVIEPYKKVLSHGYHGDGLNAVILFASCYLPRSSIPNYTYVMEHLFRYMVGTLELLVAENYLLVHLSGTSRAQVPPLSWIRQCYRTLDRRLRKNLRALVVHATWYVKAFLALLRPFISSKFTRKIRFLDSLGELAQLISLDQVHIPEAVRQLDRDLHGSGT
Działania biochem./fizjol.
BNIPL (BCL2/adenowirus E1B 19kD interacting protein like) jest silnie zaangażowany w szlaki apoptotyczne. Domena BCH BNIPL działa w dwóch krytycznych szlakach związanych ze śmiercią komórki. Podczas fragmentacji DNA bezpośrednio oddziałuje z Bcl-2 jako białko łącznikowe. BNIPL oddziałuje również z Cdc42GAP w celu stabilizacji zmian strukturalnych chromosomu podczas apoptozy. Doniesiono, że BNIPL może uczestniczyć w regulacji fragmentacji DNA i szlaków tworzenia pęcherzyków błonowych w komórkach apoptotycznych. BNIPL odgrywa również kluczową rolę w proliferacji komórek poprzez wiązanie się z białkami związanymi z proliferacją komórek, MIF (czynnik hamujący migrację makrofagów) i GFER (czynnik wzrostu erv1(Saccharomyces cerevisiae-like).
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Li Xie et al.
World journal of gastroenterology, 10(9), 1286-1291 (2004-04-28)
Bcl-2/adenovirus E1B 19 ku interacting protein 2-like (BNIPL-2) is a novel protein recently identified in our laboratory. BNIPL-2 is homologous to human BNIP-2, a potentially proapoptotic protein, and can interact with Bcl-2 and Cdc42GAP and promote apoptosis in BEL-7402 cells.
Li Shen et al.
FEBS letters, 540(1-3), 86-90 (2003-04-12)
Bcl-2/adenovirus E1B 19 kDa interacting protein 2-like, BNIP-2-like (BNIPL) is a recently cloned and characterized apoptosis-associated protein that shares 72% homology with BNIP-2. It is highly expressed in human placenta and lung. A yeast two-hybrid system was used to obtain
Wenxin Qin et al.
Biochemical and biophysical research communications, 308(2), 379-385 (2003-08-07)
The execution phase of apoptosis is characterized by marked changes in cell morphology that include contraction and membrane blebbing. Little is known about the mechanisms underlying this process. We report here the identification of a novel member of BNIPL family