Kluczowe dokumenty
SAB1408909
Sigma-Aldrich
Anti-CST4 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
MGC71923
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 16.2 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CST4(1472)
Opis ogólny
Nadrodzina cystatyny obejmuje białka, które zawierają wiele sekwencji podobnych do cystatyny. Niektóre z nich są aktywnymi inhibitorami proteaz cysteinowych, podczas gdy inne utraciły lub być może nigdy nie nabyły tej aktywności hamującej. Istnieją trzy rodziny inhibitorów w nadrodzinie, w tym cystatyny typu 1 (stefiny), cystatyny typu 2 i kininogeny. Białka cystatynowe typu 2 są klasą inhibitorów proteinaz cysteinowych występujących w różnych ludzkich płynach i wydzielinach. Locus cystatyny na chromosomie 20 zawiera większość genów i pseudogenów cystatyny typu 2. Gen ten znajduje się w locus cystatyny i koduje inhibitor peptydazy cysteinowej typu 2 śliny. Białko to jest cystatyną typu S, ze względu na wysoki poziom ekspresji w ślinie, łzach i osoczu nasienia. Specyficzna rola w tych płynach jest niejasna, ale obecna jest aktywność przeciwbakteryjna i przeciwwirusowa, co jest zgodne z funkcją ochronną. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
CST4 (NP_001890.1, 1 a.a. ~ 141 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MARPLCTLLLMATLAGALASSSKEENRIIPGGIYDADLNDEWVQRALHFAISEYNKATEDEYYRRPLQVLRAREQTFGVNYFFDVEVGRTICTKSQPNLDTCAFHEQPELQKKQLCSFEIYEVPWEDRMSLVNSRCQEA
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)