Kluczowe dokumenty
SAB1408903
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CSF2 antibody produced in mouse
clone 1E12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
GMCSF, MGC131935, MGC138897
Wybierz wielkość
100 μG
2410,00 zł
2410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2410,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1E12, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CSF2(1437)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest cytokiną, która kontroluje produkcję, różnicowanie i funkcję granulocytów i makrofagów. Aktywna forma białka występuje pozakomórkowo jako homodimer. Gen ten został zlokalizowany w klastrze powiązanych genów w regionie chromosomu 5q31, o którym wiadomo, że jest związany z delecjami śródmiąższowymi w zespole 5q- i ostrą białaczką szpikową. Inne geny w klastrze obejmują te kodujące interleukiny 4, 5 i 13. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
CSF2 (NP_000749, 17 a.a. ~ 144 a.a.) częściowe białko rekombinowane.
Sekwencja
MAPARSPSPSTQPWEHVNAIQEARRLLNLSRDTAAEMNETVEVISEMFDLQEPTCLQTRLELYKQGLRGSLTKLKGPLTMMASHYKQHCPPETSCATQIITFESFKENLKDFLVIPFDCWEPVQE
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)