Merck
SAB1408876
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-OSR1 antibody produced in mouse
clone 1G9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
ODD
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1G9, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 36.74 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... OSR1(130497)
Immunogen
OSR1 (NP_660303, 1 a.a. ~ 100 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MGSKTLPAPVPIHPSLQLTNYSFLQAVNGLPTVPSDHLPNLYGFSALHAVHLHQWTLGYPAMHLPRSSFSKVPGTVSSLVDARFQLPAFPWFPHVIQPKP
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3