Kluczowe dokumenty
SAB1408871
Sigma-Aldrich
Anti-ADH6 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
ADH-5
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 31.3 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ADH6(130)
Opis ogólny
Gen ten koduje dehydrogenazę alkoholową klasy V, która należy do rodziny dehydrogenaz alkoholowych. Członkowie tej rodziny metabolizują szeroką gamę substratów, w tym etanol, retinol, inne alkohole alifatyczne, hydroksysteroidy i produkty peroksydacji lipidów. Gen ten ulega ekspresji w żołądku, a także w wątrobie i zawiera element odpowiedzi na glukokortykoidy przed jego 5′ UTR, który jest miejscem wiązania receptora hormonu steroidowego. Dla tego genu znaleziono alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
ADH6 (AAH39065.1, 1 a.a. ~ 295 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MSTTGQVIRCKAAILWKPGAPFSIEEVEVAPPKAKEVRIKVVATGLCGTEMKVLGSKHLDLLYPTILGHEGAGIVESIGEGVSTVKPGDKVITLFLPQCGECTSCLNSEGNFCIQFKQSKTQLMSDGTSRFTCKGKSIYHFGNTSTFCEYTVIKEISVAKIDAVAPLEKVCLISCGFSTGFGAAINTAKVTPGSTCAVFGLGGVGLSVVMGCKAAGAARIIGVDVNKEKFKKAQELGATECLNPQDLKKPIQEVLFDMTDAGIDFCFEAIGNLDVLAGRADSTSLNWLLIIWQRS
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)