Merck
SAB1408870
Sigma-Aldrich
Anti-NUP35 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
MP44, NP44
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 34.8 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NUP35(129401)
Opis ogólny
This gene encodes a member of the nucleoporin family. The protein is localized to the nuclear rim and is part of the nuclear pore complex (NPC). All molecules entering or leaving the nucleus either diffuse through or are actively transported by the NPC. (provided by RefSeq)
Immunogen
NUP35 (NP_612142.2, 1 a.a. ~ 326 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAAFAVEPQGPALGSEPMMLGSPTSPKPGVNAQFLPGFLMGDLPAPVTPQPRSISGPSVGVMEMRSPLLAGGSPPQPVVPAHKDKSGAPPVRSIYDDISSPGLGSTPLTSRRQPNISVMQSPLVGVTSTPGTGQSMFSPASIGQPRKTTLSPAQLDPFYTQGDSLTSEDHLDDSWVTVFGFPQASASYILLQFAQYGNILKHVMSNTGNWMHIRYQSKLQARKALSKDGRIFGESIMIGVKPCIDKSVMESSDRCALSSPSLAFTPPIKTLGTPTQPGSTPRISTMRPLATAYKASTSDYQVISDRQTPKKDESLVSKAMEYMFGW
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3