Kluczowe dokumenty
SAB1408861
Sigma-Aldrich
Anti-CCBP2 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CCR10, CCR9, CMKBR9, D6, MGC126678, MGC138250, hD6
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 43.4 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
flow cytometry: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CCBP2(1238)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Gen ten koduje receptor chemokin beta, który według przewidywań jest siedmiobłonowym białkiem podobnym do receptorów sprzężonych z białkiem G. Chemokiny i transdukcja sygnału za pośrednictwem ich receptorów mają kluczowe znaczenie dla rekrutacji efektorowych komórek odpornościowych do miejsca zapalenia. Gen ten ulega ekspresji w wielu tkankach i komórkach krwiotwórczych. Ekspresja tego receptora w komórkach śródbłonka limfatycznego i nadekspresja w guzach naczyniowych sugeruje jego funkcję w recyrkulacji leukocytów napędzanej chemokinami i możliwy wpływ chemokin na rozwój i wzrost guzów naczyniowych. Wydaje się, że receptor ten wiąże większość członków rodziny beta-chemokin; jednak jego specyficzna funkcja pozostaje nieznana. Gen ten jest mapowany na chromosomie 3p21.3, regionie, który obejmuje klaster genów receptorów chemokin. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
CCBP2 (NP_001287.2, 1 a.a. ~ 384 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MAATASPQPLATEDADSENSSFYYYDYLDEVAFMLCRKDAVVSFGKVFLPVFYSLIFVLGLSGNLLLLMVLLRYVPRRRMVEIYLLNLAISNLLFLVTLPFWGISVAWHWVFGSFLCKMVSTLYTINFYSGIFFISCMSLDKYLEIVHAQPYHRLRTRAKSLLLATIVWAVSLAVSIPDMVFVQTHENPKGVWNCHADFGGHGTIWKLFLRFQQNLLGFLLPLLAMIFFYSRIGCVLVRLRPAGQGRALKIAAALVVAFFVLWFPYNLTLFLHTLLDLQVFGNCEVSQHLDYALQVTESIAFLHCCFSPILYAFSSHRFRQYLKAFLAAVLGWHLAPGTAQASLSSCSESSILTAQEEMTGMNDLGERQSENYPNKEDVGNKSA
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)