Kluczowe dokumenty
SAB1408860
Sigma-Aldrich
Anti-PPIL5 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
4-1BBLRR, LRR-1, MGC20689
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 96.7 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PPIL5(122769)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen zawiera powtórzenie bogate w leucynę (LRR). Specyficznie oddziałuje z TNFRSF9/4-1BB, członkiem nadrodziny receptorów czynnika martwicy nowotworów (TNFR). Nadekspresja tego genu hamuje aktywację NF-kappa B indukowaną przez TNFRSF9 lub czynnik związany z receptorem TNF 2 (TRAF2), co sugeruje, że białko to jest negatywnym regulatorem kaskad sygnalizacyjnych, w których pośredniczy TNFRSF9. Zaobserwowano co najmniej trzy alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
PPIL5 (NP_689542.2, 1 a.a. ~ 414 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MKLHCEVEVISRHLPALGLRNRGKGVRAVLSLCQQTSRSQPPVRAFLLISTLKDKRGTRYELRENIEQFFTKFVDEGKATVRLKEPPVDICLSKAISSSLKGFLSAMRLAHRGCNVDTPVSTLTPVKTSEFENFKTKMVITSKKDYPLSKNFPYSLEHLQTSYCGLVRVDMRMLCLKSLRKLDLSHNHIKKLPATIGDLIHLQELNLNDNHLESFSVALCHSTLQKSLRSLDLSKNKIKALPVQFCQLQELKNLKLDDNELIQFPCKIGQLINLRFLSAARNKLPFLPSEFRNLSLEYLDLFGNTFEQPKVLPVIKLQAPLTLLESSARTILHNRIPYGSHIIPFHLCQDLDTAKICVCGRFCLNSFIQGTTTMNLHSVAHTVVLVDNLGGTEAPIISYFCSLGCYVNSSDMLK
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)