Merck
Wszystkie zdjęcia(9)
Kluczowe dokumenty
SAB1408802
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-STIP1 antibody produced in mouse
clone 2E1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
HOP, IEF-SSP-3521, P60, STI1L
Wybierz wielkość
100 μG
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2220,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2E1, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 85.25 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... STIP1(10963)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
STIP1 jest białkiem adaptorowym, które koordynuje funkcje HSP70 (patrz HSPA1A; MIM 140550) i HSP90 (patrz HSP90AA1; MIM 140571) w fałdowaniu białek. Uważa się, że pomaga w przenoszeniu białek z HSP70 do HSP90 poprzez wiązanie zarówno HSP90, jak i HSP70 związanego z substratem. STIP1 stymuluje również aktywność ATPazy HSP70 i hamuje aktywność ATPazy HSP90, co sugeruje, że reguluje zarówno konformacje, jak i cykle ATPazy tych chaperonów (Song i Masison, 2005 [PubMed 16100115]).[dostarczone przez OMIM
Immunogen
STIP1 (AAH02987.1, 1 a.a. ~ 543 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sequence
MEQVNELKEKGNKALSVGNIDDALQCYSEAIKLDPHNHVLYSNRSAAYAKKGDYQKAYEDGCKTVDLKPDWGKGYSRKAAALEFLNRFEEAKRTYEEGLKHEANNPQLKEGLQNMEARLAERKFMNPFNMPNLYQKLESDPRTRTLLSDPTYRELIEQLRNKPSDLGTKLQDPRIMTTLSVLLGVDLGSMDEEEEIATPPPPPPPKKETKPEPMEEDLPENKKQALKEKELGNDAYKKKDFDTALKHYDKAKELDPTNMTYITNQAAVYFEKGDYNKCRELCEKAIEVGRENREDYRQIAKAYARIGNSYFKEEKYKDAIHFYNKSLAEHRTPDVLKKCQQAEKILKEQERLAYINPDLALEEKNKGNECFQKGDYPQAMKHYTEAIKRNPKDAKLYSNRAACYTKLLEFQLALKDCEECIQLEPTFIKGYTRKAAALEAMKDYTKAMDVYQKALDLDSSCKEAADGYQRCMMAQYNRHDSPEDVKRRAMADPEVQQIMSDPAMRLILEQMQKDPQALSEHLKNPVIAQKIQKLMDVGLIAIR
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)