Kluczowe dokumenty
SAB1408788
Sigma-Aldrich
Anti-CETN3 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CEN3, MGC12502, MGC138245
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 19.5 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CETN3(1070)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen zawiera cztery domeny wiążące wapń EF-hand i jest członkiem rodziny białek centrynowych. Centryny są ewolucyjnie konserwowanymi białkami podobnymi do białka CDC31 S. cerevisiae. Drożdżowe CDC31 znajduje się w centrosomie komórek interfazowych i mitotycznych, gdzie odgrywa fundamentalną rolę w duplikacji i separacji centrosomu. W komórkach ludzkich i innych ssaków zidentyfikowano wiele form białek podobnych do centryny drożdżowej, z których niektóre okazały się być związane z frakcjami centrosomu. Białko to wydaje się być jedną z najliczniejszych centryn związanych z centrosomem, co sugeruje podobną funkcję do jego drożdżowego odpowiednika. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
CETN3 (NP_004356.2, 1 a.a. ~ 167 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MSLALRSELVVDKTKRKKRRELSEEQKQEIKDAFELFDTDKDEAIDYHELKVAMRALGFDVKKADVLKILKDYDREATGKITFEDFNEVVTDWILERDPHEEILKAFKLFDDDDSGKISLRNLRRVARELGENMSDEELRAMIEEFDKDGDGEINQEEFIAIMTGDI
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)