Kluczowe dokumenty
SAB1408779
Sigma-Aldrich
Anti-SIVA antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CD27BP, SIVA, Siva-1, Siva-2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 18.7 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SIVA(10572)
Opis ogólny
Gen ten koduje białko odgrywające ważną rolę w szlaku apoptotycznym (programowanej śmierci komórki) indukowanym przez antygen CD27, należący do nadrodziny receptorów czynnika martwicy nowotworów (TFNR). Cytoplazmatyczny ogon antygenu CD27 wiąże się z N-końcem tego białka. Opisano dwa alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące różne białka. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
SIVA (NP_006418, 1 a.a. ~ 175 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MPKRSCPFADVAPLQLKVRVSQRELSRGVCAERYSQEVFEKTKRLLFLGAQAYLDHVWDEGCAVVHLPESPKPGPTGAPRAARGQMLIGPDGRLIRSLGQASEADPSGVASIACSSCVRAVDGKAVCGQCERALCGQCVRTCWGCGSVACTLCGLVDCSDMYEKVLCTSCAMFET
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)