Kluczowe dokumenty
SAB1408754
Sigma-Aldrich
Anti-BPNT1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
PIP
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 28.1 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BPNT1(10380)
Opis ogólny
BPNT1, zwana także bisfosforanową 3-pierwiastkową nukleotydazą lub BPntazą, należy do rodziny fosfomonoesteraz zależnych od magnezu. Lit, główny lek stosowany w leczeniu depresji maniakalnej, działa jako niekompetycyjny inhibitor BPntazy. Przewidywane ludzkie białko jest w 92% identyczne z mysią BPntazą. Fizjologiczna rola BPntazy w metabolizmie nukleotydów może być regulowana przez szlaki sygnałowe inozytolu. Hamowanie ludzkiej BPntazy może odpowiadać za nefrotoksyczność indukowaną litem. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
BPNT1 (NP_006076.3, 1 a.a. ~ 261 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MASSNTVLMRLVASAYSIAQKAGMIVRRVIAEGDLGIVEKTCATDLQTKADRLAQMSICSSLARKFPKLTIIGEEDLPSEEVDQELIEDSQWEEILKQPCPSQYSAIKEEDLVWVDPLDGTKEYTEGLLDNVTVLIGIAYEGKAIAGVINQPYYNYEAGPDAVLGRTIWGVLGLGAFGFQLKEVPAGKHIITTTRSHSNKLVTDCVAAMNPDAVLRVGAGNKIIQLIEGKASAYVFASPGCKKWDTCAPEVILHAVGAS
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)