Merck
SAB1408741
Sigma-Aldrich
Anti-PSMD14 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
PAD1, POH1, rpn11
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 34.6 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PSMD14(10213)
Opis ogólny
PSMD14 is a component of the 26S proteasome, a multiprotein complex that degrades proteins targeted for destruction by the ubiquitin pathway (Spataro et al., 1997 [PubMed 9374539]).[supplied by OMIM
Immunogen
PSMD14 (NP_005796.1, 1 a.a. ~ 310 a.a) full-length human protein.
Sequence
MDRLLRLGGGMPGLGQGPPTDAPAVDTAEQVYISSLALLKMLKHGRAGVPMEVMGLMLGEFVDDYTVRVIDVFAMPQSGTGVSVEAVDPVFQAKMLDMLKQTGRPEMVVGWYHSHPGFGCWLSGVDINTQQSFEALSERAVAVVVDPIQSVKGKVVIDAFRLINANMMVLGHEPRQTTSNLGHLNKPSIQALIHGLNRHYYSITINYRKNELEQKMLLNLHKKSWMEGLTLQDYSEHCKHNESVVKEMLELAKNYNKAVEEEDKMTPEQLAIKNVGKQDPKRHLEEHVDVLMTSNIVQCLAAMLDTVVFK
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Not finding the right product?  
Try our Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Dongyeob Seo et al.
EBioMedicine, 49, 55-71 (2019-11-07)
Although bone morphogenetic protein 6 (BMP6) signaling pathway has been implicated in many types of cancer, its role of tumorigenesis seems to be controversial and its ubiquitin-modifying mechanisms have not been fully addressed. Our study was designed to investigate how