Kluczowe dokumenty
SAB1408732
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TOPORS antibody produced in mouse
clone 6E7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
LUN, P53BP3, RP31, TP53BPL
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
6E7, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 37.62 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TOPORS(10210)
Immunogen
TOPORS (NP_005793, 98 a.a. ~ 205 a.a.) częściowe rekombinowane białko ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
SPDSKCPICLDRFDNVSYLDRCLHKFCFRCVQEWSKNKAECPLCKQPFDSIFHSVRAEDDFKEYVLRPSYNGSFVTPDRRFRYRTTLTRERNASVYSPSGPVNRRTT.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)