Merck
SAB1408725
Sigma-Aldrich
Anti-YAF2 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
MGC41856
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 19.9 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... YAF2(10138)
Opis ogólny
The protein encoded by this gene interacts with YY1, a zinc finger protein involved in negative regulation of muscle-restricted genes. This gene product itself contains a single N-terminal C2-X10-C2 zinc finger, and in contrast to YY1, is up-regulated during myogenic differentiation. It also facilitates proteolytic cleavage of YY1 by the calcium- activated protease, m-calpain, suggesting a mechanism by which this protein antagonizes the negative effect of YY1. (provided by RefSeq)
Immunogen
YAF2 (NP_005739.2, 1 a.a. ~ 180 a.a) full-length human protein.
Sequence
MGDKKSPTRPKRQPKPSSDEGYWDCSVCTFRNSAEAFKCMMCDVRKGTSTRKPRPVSQLVAQQVTQQFVPPTQSKKEKKDKVEKEKSEKETTSKKNSHKKTRPRLKNVDRSSAQHLEVTVGDLTVIITDFKEKTKSPPASSAASADQHSQSGSSSDNTERGMSRSSSPRGEASSLNGESH
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3