Kluczowe dokumenty
SAB1408722
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SGK2 antibody produced in mouse
clone 1G11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
H-SGK2, dJ138B7.2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1G11, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 36.74 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SGK2(10110)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Gen ten koduje kinazę białkową serynowo-treoninową. Chociaż produkt tego genu jest podobny do kinazy białkowej indukowanej przez surowicę i glukokortykoidy (SGK), gen ten nie jest indukowany przez surowicę ani glukokortykoidy. Gen ten jest indukowany w odpowiedzi na sygnały, które aktywują 3-kinazę fosfatydyloinozytolu, co jest również prawdą w przypadku SGK. Opisano dwa alternatywne transkrypty kodujące dwie różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
SGK2 (NP_057360, 244 a.a. ~ 344 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
GVEPEDTTSTFCGTPEYLAPEVLRKEPYDRAVDWWCLGAVLYEMLHGLPPFYSQDVSQMYENILHQPLQIPGGRTVAACDLLQSLLHKDQRQRLGSKADFL
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)