Kluczowe dokumenty
SAB1408714
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-DNAJB6 antibody produced in mouse
clone 1A5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
DJ4, DKFZp566D0824, DnaJ, FLJ42837, HHDJ1, HSJ-2, HSJ2, MGC1152, MGC117297
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1A5, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 36.85 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aλ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DNAJB6(10049)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny białek DNAJ. Członkowie rodziny DNAJ charakteryzują się wysoce konserwatywnym odcinkiem aminokwasowym zwanym "domeną J" i funkcjonują jako jedna z dwóch głównych klas przyzwoitek molekularnych zaangażowanych w szeroki zakres zdarzeń komórkowych, takich jak fałdowanie białek i składanie oligomerycznych kompleksów białkowych. Ten członek rodziny może również odgrywać rolę w agregacji poliglutaminy w określonych neuronach. Alternatywny splicing tego genu skutkuje wieloma wariantami transkryptu; jednak nie wszystkie warianty zostały w pełni opisane. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
DNAJB6 (AAH00177.1, 72 a.a. ~ 172 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
GLNGGGGSHFDSPFEFGFTFRNPDDVFREFFGGRDPFSFDFFEDPFEDFFGNRRGPRGSRSRGTGSFFSAFSGFPSFGSGFSSFDTGFTSFGSLGHGGL
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)