Kluczowe dokumenty
SAB1408683
Sigma-Aldrich
Anti-POLR3K antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
C11-RNP3, My010, RPC10, RPC11, hRPC11
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~12.3 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... POLR3K(51728)
Opis ogólny
Gen ten koduje małą istotną podjednostkę polimerazy RNA III, polimerazy odpowiedzialnej za syntezę transferowego i małego rybosomalnego RNA u eukariontów. Domena karboksy-końcowa tej podjednostki wykazuje wysoki stopień podobieństwa sekwencji do domeny karboksy-końcowej czynnika elongacyjnego polimerazy RNA II. To podobieństwo w sekwencji jest poparte badaniami funkcjonalnymi wykazującymi, że podjednostka ta jest wymagana do prawidłowego wstrzymania i zakończenia podczas transkrypcji. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
POLR3K (NP_057394.1, 1 a.a. ~ 108 a.a.) białko ludzkie pełnej długości.
Sekwencja
MLLFCPGCGNGLIVEEGQRCHRFACNTCPYVHNITRKVTNRKYPKLKEVDDVLGAAAWENVDSTAESCPKCEHPRAYFMQLQTRSADEPMTTFYKCCNAQCGHRWRD
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)