Kluczowe dokumenty
SAB1408617
Sigma-Aldrich
Anti-PFKFB1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
F6PK, HL2K, MGC116715, MGC116717, PFRX
Wybierz wielkość
100 μG
2410,00 zł
2410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2410,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~54.7 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PFKFB1(5207)
Opis ogólny
6-fosfofrukto-2-kinaza/fruktozo-2,6-bisfosfataza 1 (PFKFB1) jest kodowana przez gen zmapowany na ludzkim chromosomie Xp11.21. Kodowane białko jest jednym z czterech izoenzymów 6-fosfofrukto-2-kinazy/fruktozo-2,6-bisfosfatazy. PFKFB1 ulega ekspresji głównie w wątrobie.
Gen ten koduje członka rodziny dwufunkcyjnych enzymów 6-fosfofrukto-2-kinazy:fruktozo-2,6-bifosfatazy. Enzym tworzy homodimer, który katalizuje zarówno syntezę, jak i degradację fruktozo-2,6-bifosforanu przy użyciu niezależnych domen katalitycznych. Fruktozo-2,6-bifosforan jest aktywatorem szlaku glikolizy i inhibitorem szlaku glukoneogenezy. W związku z tym uważa się, że regulacja poziomu fruktozo-2,6-bifosforanu poprzez aktywność tego enzymu reguluje homeostazę glukozy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
PFKFB1 (NP_002616.1, 1 a.a. ~ 471 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MSPEMGELTQTRLQKIWIPHSSGSSRLQRRRGSSIPQFTNSPTMVIMVGLPARGKTYISTKLTRYLNWIGTPTKVFNLGQYRREAVSYKNYEFFLPDNMEALQIRKQCALAALKDVHNYLSHEEGHVAVFDATNTTRERRSLILQFAKEHGYKVFFIESICNDPGIIAENIRQVKLGSPDYIDCDREKVLEDFLKRIECYEVNYQPLDEELDSHLSYIKIFDVGTRYMVNRVQDHIQSRTVYYLMNIHVTPRSIYLCRHGESELNIRGRIGGDSGLSVRGKQYAYALANFIQSQGISSLKVWTSRMKRTIQTAEALGVPYEQWKALNEIDAGVCEEMTYEEIQEHYPEEFALRDQDKYRYRYPKGESYEDLVQRLEPVIMELERQENVLVICHQAVMRCLLAYFLDKSSDELPYLKCPLHTVLKLTPVAYGCKVESIYLNVEAVNTHREKPENVDITREPEEALDTVPAHY
Zastosowanie
Przeciwciało anty-PFKFB1 produkowane u królików zostało użyte do western blottingu.
Działania biochem./fizjol.
6-fosfofrukto-2-kinaza/fruktozo-2,6-bifosfataza 1 (PFKFB1) katalizuje syntezę i degradację fruktozo-2,6-bisfosforanu. Odgrywa istotną rolę w regulacji zarówno glikolizy, jak i glukoneogenezy. PFKFB1 ułatwia również wzrost komórek i apoptozę.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A pericentric inversion of chromosome X disrupting F8 and resulting in haemophilia A
Xin Y, et al.
Journal of Clinical Pathology (2017)
Gene expression analysis of epidermolysis bullosa simplex with mottled pigmentation
Bchetnia M, et al.
Journal of Dermatological Science, 69(1), 80-82 (2013)
6-Phosphofructo-2-kinase/fructose-2, 6-biphosphatase 4 is essential for p53-null cancer cells.
Ros S, et al.
Oncogene, 36(23), 3287-3287 (2017)
R S Batra et al.
Genomics, 40(2), 358-361 (1997-03-01)
6-Phosphofructo-2-kinase/fructose-2,6-bisphosphatase (PFK-2/FBPase-2) catalyzes the synthesis and degradation of fructose-2,6-bisphosphate, a potent regulator of glycolysis. Previous studies assigned the gene for human liver PFK-2/FBPase-2 (HGMW-approved symbol PFKFB1) to the X chromosome; however, precise localization remained ambiguous, with the gene variously placed
S Ros et al.
Oncogene, 36(23), 3287-3299 (2017-01-17)
The bifunctional enzyme 6-phosphofructo-2-kinase/fructose-2,6-biphosphatase-4 (PFKFB4) controls metabolic flux through allosteric regulation of glycolysis. Here we show that p53 regulates the expression of PFKFB4 and that p53-deficient cancer cells are highly dependent on the function of this enzyme. We found that