Kluczowe dokumenty
SAB1408609
Sigma-Aldrich
Anti-NDUFV3 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CI-9KD
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~11.9 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NDUFV3(4731)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest jedną z co najmniej czterdziestu jeden podjednostek tworzących kompleks oksydoreduktazy NADH-ubichinon. Kompleks ten jest częścią mitochondrialnego łańcucha oddechowego i służy do katalizowania wrażliwego na rotenon utleniania NADH i redukcji ubichinonu. Kodowane białko jest jednym z trzech białek występujących we frakcji flawoproteinowej kompleksu. Specyficzna funkcja kodowanego białka jest nieznana. Dla tego genu znaleziono dwa warianty transkryptu kodujące różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
NDUFV3 (NP_001001503.1, 1 a.a. ~ 108 a.a.) białko ludzkie pełnej długości.
Sekwencja
MAAPCLLRQGRAGALKTMLQEAQVFRGLASTVSLSAESGKSEKGQPQNSKKQSPPKKPAPVPAEPFDNTTYKNLQHHDYSTYTFLDLNLELSKFRMPQPSSGRESPRH
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)