Kluczowe dokumenty
SAB1408599
Sigma-Aldrich
Anti-LAIR1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CD305, LAIR-1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~31.68 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LAIR1(3903)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest receptorem hamującym występującym na obwodowych komórkach jednojądrzastych, w tym komórkach NK, limfocytach T i limfocytach B. Receptory hamujące regulują odpowiedź immunologiczną, zapobiegając lizie komórek rozpoznanych jako własne. Gen ten należy zarówno do nadrodziny immunoglobulin, jak i rodziny receptorów hamujących związanych z leukocytami. Gen mapuje się do regionu 19q13.4 zwanego klastrem receptorów leukocytów, który zawiera co najmniej 29 genów kodujących receptory nadrodziny immunoglobulin wyrażane przez leukocyty. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
LAIR1 (AAH27899, 1 a.a. ~ 287 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MSPHPTALLGLVLCLAQTIHTQEEDLPRPSISAEPGTVIPLGSHVTFVCRGPVGVQTFRLERESRSTYNDTEDVSQASPSESEARFRIDSVSEGNAGPYRCIYYKPPKWSEQSDYLELLVKETSGPDSPDTEPGSSAGPTQRPSDNSHNEHAPASQGLKAEHLYILIGVSVFLFCLLLFCLHRQNQIKQGPPRSKDEEQKPQRPDLAVDVLERTADKATVNGLPEKDRETDTSALAAGSSQEVTYAQLDHWALTQRTARAVSPQSTKPMAESITYAAVARH
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)