Kluczowe dokumenty
SAB1408550
Sigma-Aldrich
Anti-BLR1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
BLR1, CD185, MDR15, MGC117347
Wybierz wielkość
100 μG
1810,00 zł
1810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
1810,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~42 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
proximity ligation assay: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CXCR5(643)
Opis ogólny
Gen ten został zidentyfikowany jako gen ulegający specyficznej ekspresji w chłoniaku Burkitta i tkankach limfatycznych. Przewiduje się, że białko kodowane przez ten gen jest siedmiobłonowym receptorem sprzężonym z białkiem G i należy do rodziny receptorów chemokin CXC. BLC, chemoatraktant limfocytów B, został zidentyfikowany jako specyficzny ligand dla tego receptora. Badania tego genu i jego mysiego odpowiednika silnie sugerują istotną funkcję tego genu w migracji komórek B i lokalizacji w określonych przedziałach anatomicznych, takich jak pęcherzyki w węzłach chłonnych, a także w śledzionie. Istnieją dwa alternatywnie splicowane warianty tego genu. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
CXCR5 (NP_001707.1, 1 a.a. ~ 372 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MNYPLTLEMDLENLEDLFWELDRLDNYNDTSLVENHLCPATEGPLMASFKAVFVPVAYSLIFLLGVIGNVLVLVILERHRQTRSSTETFLFHLAVADLLLVFILPFAVAEGSVGWVLGTFLCKTVIALHKVNFYCSSLLLACIAVDRYLAIVHAVHAYRHRRLLSIHITCGTIWLVGFLLALPEILFAKVSQGHHNNSLPRCTFSQENQAETHAWFTSRFLYHVAGFLLPMLVMGWCYVGVVHRLRQAQRRPQRQKAVRVAILVTSIFFLCWSPYHIVIFLDTLARLKAVDNTCKLNGSLPVAITMCEFLGLAHCCLNPMLYTFAGVKFRSDLSRLLTKLGCTGPASLCQLFPSWRRSSLSESENATSLTTF
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)