Kluczowe dokumenty
SAB1408530
Sigma-Aldrich
Anti-CENPP antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CENP-P, FLJ33928
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~33.2 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CENPP(401541)
Opis ogólny
CENPP jest podjednostką centromerycznego kompleksu CENPH (MIM 605607)-CENPI (MIM 300065), który kieruje CENPA (MIM 117139) do centromerów i jest wymagany do prawidłowego funkcjonowania kinetochoru i progresji mitotycznej (Okada et al., 2006 [PubMed 16622420]).[dostarczone przez OMIM
Immunogen
CENPP (NP_001012267.1, 1 a.a. ~ 288 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MDAELAEVRALQAEIAALRRACEDPPAPWEEKSRVQKSFQAIHQFNLEGWKSSKDLKNQLGHLESELSFLSTLTGINIRNHSKQTEDLTSTEMTEKSIRKVLQRHRLSGNCHMVTFQLEFQILEIQNKERLSSAVTDLNIIMEPTECSELSEFVSRAEERKDLFMFFRSLHFFVEWFEYRKRTFKHLKEKYPDAVYLSEGPSSCSMGIRSASRPGFELVIVWRIQIDEDGKVFPKLDLLTKVPQRALELDKNRAIETAPLSFRTLVGLLGIEAALESLIKSLCAEENN
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)