Kluczowe dokumenty
SAB1408519
Sigma-Aldrich
Anti-NANOGP8 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
MGC119250, NANOGP1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~34.6 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
Miejsce to jest przetworzonym pseudogenem czynnika transkrypcyjnego NANOG. NANOG odgrywa kluczową rolę w regulacji samoodnowy pluripotencjalnych komórek macierzystych i komórek nowotworowych. Pseudogen ten zawiera nienaruszoną otwartą ramkę odczytu, która może potencjalnie kodować białko podobne do NANOG. Chociaż nie ma dowodów na transkrypcję tego pseudogenu, badania RT-PCR sugerują, że NANOGP8 może ulegać ekspresji w niektórych liniach komórek nowotworowych. Badania in vitro z użyciem rekombinowanego białka NANOGP8 wykazały, że białko to lokalizuje się w jądrze i może promować proliferację komórek, podobnie jak NANOG. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
NANOGP8 (AAH69807, 1 a.a. ~ 305 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MSVDPACPQSLPCFEASDCKESSPMPVICGPEENYPSLQMSSAEMPHTETVSPLPSSMDLLIQDSPDSSTSPKGKQPTSAENSVAKKEDKVPVKKQKTRTVFSSTQLCVLNDRFQRQKYLSLQQMQELSNILNLSYKQVKTWFQNQRMKSKRWQKNNWPKNSNGVTQKASAPTYPSLYSSYHQGCLVNPTGNLPMWSNQTWNNSTWSNQTQNIQSWSNHSWNTQTWCTQSWNNQAWNSPFYNCGEESLQSCMHFQPNSPASDLEAALEAAGEGLNVIQQTTRYFSTPQTMDLFLNYSMNMQPEDV
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)