Key Documents
SAB1408496
Sigma-Aldrich
Anti-CLEC4D antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CLEC-6, CLEC6, CLECSF8, MCL, MGC40078, MPCL
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~24.7 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CLEC4D(338339)
Opis ogólny
This gene encodes a member of the C-type lectin/C-type lectin-like domain (CTL/CTLD) superfamily. Members of this family share a common protein fold and have diverse functions, such as cell adhesion, cell-cell signalling, glycoprotein turnover, and roles in inflammation and immune response. This gene is closely linked to other CTL/CTLD superfamily members on chromosome 12p13 in the natural killer gene complex region. (provided by RefSeq)
Immunogen
CLEC4D (NP_525126.2, 1 a.a. ~ 215 a.a) full-length human protein.
Sequence
MGLEKPQSKLEGGMHPQLIPSVIAVVFILLLSVCFIASCLVTHHNFSRCKRGTGVHKLEHHAKLKCIKEKSELKSAEGSTWNCCPIDWRAFQSNCYFPLTDNKTWAESERNCSGMGAHLMTISTEAEQNFIIQFLDRRLSYFLGLRDENAKGQWRWVDQTPFNPRRVFWHKNEPDNSQGENCVVLVYNQDKWAWNDVPCNFEASRICKIPGTTLN
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1