Kluczowe dokumenty
SAB1408493
Sigma-Aldrich
Anti-LIN9 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
BARA, BARPsv, Lin-9, TGS, TGS1
Wybierz wielkość
50 μG
1810,00 zł
1810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 μG
1810,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~63.8 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LIN9(286826)
Immunogen
LIN9 (NP_775106.2, 1 a.a. ~ 558 a.a) full-length human protein.
Sequence
MHRGGQPLKKRRGSFKMAELDQLPDESSSAKALVSLKEGSLSNTWNEKYSSLQKTPVWKGRNTSSAVEMPFRNSKRSRLFSDEDDRQINTRSPKRNQRVAMVPQKFTATMSTPDKKASQKIGFRLRNLLKLPKAHKWCIYEWFYSNIDKPLFEGDNDFCVCLKESFPNLKTRKLTRVEWGKIRRLMGKPRRCSSAFFEEERSALKQKRQKIRLLQQRKVADVSQFKDLPDEIPLPLVIGTKVTARLRGVHDGLFTGQIDAVDTLNATYRVTFDRTGLGTHTIPDYEVLSNEPHETMPIAAFGQKQRPSRFFMTPPRLHYTPPLQSPIIDNDPLLGQSPWRSKISGSDTETLGGFPVEFLIQVTRLSKILMIKKEHIKKLREMNTEAEKLKSYSMPISIEFQRRYATIVLELEQLNKDLNKVLHKVQQYCYELAPDQGLQPADQPTDMRRRCEEEAQEIVRHANSSTGQPCVENENLTDLISRLTAILLQIKCLAEGGDLNSFEFKSLTDSLNDIKSTIDASNISCFQNNVEIHVAHIQSGLSQMGNLHAFAANNTNRD
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)