Kluczowe dokumenty
SAB1408474
Sigma-Aldrich
Anti-PTRF antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FKSG13
Wybierz wielkość
50 μG
2410,00 zł
2410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 μG
2410,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~43.5 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PTRF(284119)
Immunogen
PTRF (NP_036364.2, 1 a.a. ~ 390 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MEDPTLYIVERPLPGYPDAEAPEPSSAGAQAAEEPSGAGSEELIKSDQVNGVLVLSLLDKIIGAVDQIQLTQAQLEERQAEMEGAVQSIQGELSKLGKAHATTSNTVSKLLEKVRKVSVNVKTVRGSLERQAGQIKKLEVNEAELLRRRNFKVMIYQDEVKLPAKLSISKSLKESEALPEKEGEELGEGERPEEDAAALELSSDEAVEVEEVIEESRAERIKRSGLRRVDDFKKAFSKEKMEKTKVRTRENLEKTRLKTKENLEKTRHTLEKRMNKLGTRLVPAERREKLKTSRDKLRKSFTPDHVVYARSKTAVYKVPPFTFHVKKIREGQVEVLKATEMVEVGADDDEGGAERGEAGDLRRGSSPDVHALLEITEESDAVLVDKSDSD
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Galectin-3 Overrides PTRF/Cavin-1 Reduction of PC3 Prostate Cancer Cell Migration.
Meng F, et. al.
PLoS ONE, 10, e0126056-e0126056 (2015)
Novel nonsense mutation in the PTRF gene underlies congenital generalized lipodystrophy in a consanguineous Saudi family.
Jelani M, et. al.
European Journal of Medical Genetics, 58, 216-216 (2015)